Learn More
Cytiva Papier chromatographique de cellulose Whatman™ Grade 54
Code produit 11303025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
91,4 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11303025 91,4 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11303025 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 3454651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00€
    196.00€ / 1 pièces
    Économisez 16.00€
    7% de réduction
Expédition estimée: 14-04-2027
Le rouleau chromatographique de cellulose 54 SFC est un papier durci de 0,18 pour la chromatographie de routine.
  • Cellulose pure produite entièrement à partir des linters de coton de la meilleure qualité, sans aucun additif.
  • Spécialement fabriqué et testé pour les techniques de chromatographie. Ceci garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques.
  • également souvent utilisé dans la transfert des protéines et des acides nucléiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Le rouleau chromatographique de cellulose 54 SFC est un papier durci de 0,18 pour la chromatographie de routine.
Dimensions (L x l) 38,1 cm x 91,44 m (1,5 po. X 300 pi.)
Épaisseur du film 0,18 mm
À utiliser avec (application) Pour le transfert de protéines et d’acides nucléiques
Format Rouleau
Qualité Grade 54 SFC
Matériau Cellulose
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (métrique) 3,8 cm
Débit 180 mm/30 min.
Longueur (métrique) 91,4 m