Learn More
Cytiva Cartouches d’extraction en cellulose de grade 603 Whatman™
Code produit 11393065
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
33 mm
34 mm
35 mm
40 mm
44 mm
48 mm
Longueur (métrique):
60 mm
80 mm
85 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
130 mm
145 mm
150 mm
200 mm
205 mm
230 mm
Épaisseur de paroi:
1,5 mm
1,5mm
2mm
2 mm
Conditionnement:
25 pièces
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur Longueur (métrique) Épaisseur de paroi unitSize
11393065 27 mm 80 mm 1,5mm 25 pièces
11383065 25 mm 80 mm 1,5mm 25 pièces
11313075 28 mm 60 mm 1,5mm 25 pièces
11343095 26 mm 60 mm 1,5 mm 25 pièces
11343075 30 mm 80 mm 1,5mm 25 pièces
11313085 33 mm 60 mm 1,5mm 25 pièces
10237830 30 mm 100 mm 1,5mm 25 pièces
10232031 33 mm 118 mm 1,5 mm 25 pièces
11323085 33 mm 90 mm 1,5mm 25 pièces
11393075 33 mm 130 mm 1,5mm 25 pièces
11303085 33 mm 205 mm 1,5mm 25 pièces
11343085 34 mm 130 mm 1,5mm 25 pièces
11373085 40 mm 85 mm 1,5mm -
11363085 35 mm 150 mm 1,5mm 25 pièces
11303095 48 mm 145 mm 2 mm 25 pièces
11343065 22 mm 60 mm 2 mm 25 pièces
11393085 44 mm 230 mm 2 mm -
11333085 33 mm 94 mm 1,5 mm 25 pièces
11313095 48 mm 200 mm 2mm -
10097740 22 mm 80 mm 1,5 mm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 11393065 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10350223
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gamme de taille et de longueur pour garantir un ajustement optimal. Les cartouches d’extraction en cellulose de grade 603 Whatman™ sont destinées à être utilisées pour l’extraction de pesticides à partir d’échantillons environnementaux et pour l’ana
Disponibles en plusieurs tailles et longueurs pour un ajustement optimal. Les cartouches d’extraction en cellulose de qualité 603 Whatman™ sont destinées à être utilisées pour l’extraction de pesticides à partir d’échantillons prélevés sur le terrai
Cartouches d’extraction en cellulose pure
  • Fabriqué à partir de pure cellulose de coton
  • Pour l’extraction de pesticides à partir d’échantillons environnementaux, analyse des graisses dans l’industrie alimentaire
  • Les cartouches d’extraction d’épaisseur unique ont une épaisseur de paroi d’environ 1 mm
  • Les cartouches d’extraction d’épaisseur double ont une épaisseur de paroi de ∽ 2 mm
Cartouches d’extraction en verre borosilicaté
  • Pour les extractions à haute température jusqu’à 550°C (1022°F). Également pour l’utilisation de solvants incompatibles avec les cartouches d’extraction en cellulose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Les cartouches d’extraction en cellulose standard de grade 603 fabriquées à partir de cellulose de haute qualité sont disponibles dans une gamme de tailles.
Diamètre (impériale) intérieur 1,06 in
Diamètre (métrique) intérieur 27 mm
Matériau Cellulose
Épaisseur de paroi 1,5mm
À utiliser avec (application) Pour analyser les matières grasses et extraire des composés organiques
Qualité 603
Longueur (impériale) 3,1 in
Longueur (métrique) 80 mm
Température max. (impériale) 266deg;F
Température max. (métrique) 130deg;C
Type de produit Cartouche d’extractio