Learn More
Cytiva Papiers filtres qualitatifs résistants à l’humidité Whatman™ de grade 93 - Feuilles
Code produit 11394884
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
58 x 58 cm
61 x 61 cm
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
11394884 61 x 61 cm 500 pièces
11384884 58 x 58 cm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394884 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 1093935
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Forte résistance à l’humidité grâce à l’ajout de résine chimiquement stable
  • Intermédiaire en vitesse et rétention
  • Disponibles en packs distributeurs
  • Enveloppes libérées individuellement pour un seul retrait à la fois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Papier filtre qualitatif de grade 93 résistant à l’humidité, feuilles, 61 x 61 mm
Format Feuille
Matériau Cellulose
Particle Retention 10 μm
Porosité 10 μm
Vitesse de filtration 80 s
À utiliser avec (application) Intermédiaires en vitesse et rétention entre les grades 1 et 4.
Qualité Grade 93
Quantité 500 pièces
Épaisseur (métrique) 145 μm
Dimensions (L x l) 61 x 61 cm
Longueur (impériale) 24 po
Longueur (métrique) 610 mm
Largeur (impériale) 24 po
Largeur (métrique) 610 mm
Diamètre (métrique) 125 mm