Learn More
Cytiva Filtres en microfibre de verre GF/C Whatman de grade GF/C, sans liant, prêts à l'emploi
Description
- Bon débit et capacité de charge
- Rétention nominale des particules fines de 1,2 μm
- Sans liant
- Les applications comprennent l’analyse des solides en suspension totaux, l’analyse des déchets industriels et l’eau potable
- GF/C RTU prétraite le filtre GF/C traditionnel grâce aux étapes de lavage, séchage, refroidissement (dans un dessiccateur) et pesée, conformément à EN 872
- Perte de poids certifiée inférieure à 0,017 mg/cm2 après préparation
- Chaque filtre RTU est placé dans un bac en aluminium à code-barres individuel qui indique le poids du filtre
Spécification
Spécification
| Débit d’air | 6,7 s/100 ml/po2 |
| Description | Papier filtre Whatman prêt à l’emploi de GE Les filtres en verre de grade GF/CGE offrent un bon débit, une bonne capacité de charge et facilitent l’analyse des solides totaux en suspension avec une rétention de particules nominale de 1,2 μm. |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Particle Retention | 1,2 μm |
| Porosité | 1,2 μm |
| À utiliser avec (application) | Largement utilisé pour la récolte de cellules, la numération par scintillation liquide et les dosages de liaison lorsqu’une capacité de charge supplémentaire est requise. Particulièrement adapté à une utilisation dans des applications impliquant la filtration de l’air et pour l’analyse gravimétrique des matériaux volatils où l’inflammation est |
| Qualité | Grade GF/C |
| Quantité | 100 pièces |
| Température (métrique) Max | 550°C |
| Épaisseur (métrique) | 260 μm |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- FILTER GLASS CIRCLE
- Attention
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 100% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 100% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.