Learn More
Cytiva Whatman™ Collecteurs de filtration sous vide en verre série GV 100, pièces de rechange
Code produit 11364944
Change view
Click to view available options
Type:
Anneau de centrage
Entonnoir, 500 ml
Filtre fritté en verre
Support de base inférieur
Matériau:
PTFE
Verre borosilicaté
À utiliser avec (équipement):
Entonnoirs à filtre en verre GV100
Modèle de collecteur GV 100/0
Modèle de collecteur GV 100/0 et GV 100/1
Conditionnement:
1 pièce
Modèle:
GV 100/0/03
GV 100/0/05
GV 100/1/05
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Matériau À utiliser avec (équipement) unitSize Modèle
11364944 Entonnoir, 500 ml Verre borosilicaté Modèle de collecteur GV 100/0 et GV 100/1 1 pièce -
11374944 Support de base inférieur Verre borosilicaté Modèle de collecteur GV 100/0 et GV 100/1 1 pièce -
11344924 Filtre fritté en verre Verre borosilicaté Modèle de collecteur GV 100/0 1 pièce GV 100/0/03
11354924 Anneau de centrage PTFE Modèle de collecteur GV 100/0 1 pièce GV 100/0/05
11394924 Anneau de centrage PTFE Entonnoirs à filtre en verre GV100 1 pièce GV 100/1/05
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11364944 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10443001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pièces de rechange pour Whatman™ Collecteurs de filtration sous vide série GV 100, comprenant des entonnoirs, des supports de base inférieurs, des frittes/tamis, des anneaux de centrage et des pinces.
  • Description : Pièce de rechange pour les collecteurs de filtration sous vide en verre de la série GV 100
  • Utilisation (application) : Filtration sous vide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Modèle de collecteur GV 100/0 et GV 100/1
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Filtration sous vide
Quantité 1 de chaque
Type Entonnoir, 500 ml
Volume (métrique) 500 ml