Learn More
Cytiva Cartouches d’extraction en cellulose haute performance Whatman™
Code produit 16488603
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
16488603 200 mm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16488603 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 2810902
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquées à partir de fibres de coton et de cellulose alpha haute qualité pour une utilisation haute performance dans les systèmes d’extraction Soxhlet automatisés. Pour une utilisation dans l’analyse de l’air et des gaz résiduaires.
  • Utilisé dans une grande variété d’études d’extraction solide-liquide, y compris les analyses de lipides et de pesticides dans les échantillons d’aliments et de sol
  • L’épaisseur de paroi des cartouches standard est de 1 à 1,5 mm pour les besoins des applications
  • Excellentes résistance mécanique et rétention
  • Double épaisseur pour plus de rigidité
  • Convient aux températures allant jusqu’à 120°C (248°F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 25/Bte
Diamètre (métrique) externe 90 mm
Matériau Cellulose
Épaisseur de paroi 2 mm
À utiliser avec (application) Études d’extraction solide-liquide
À utiliser avec (équipement) Systèmes d’extraction Soxhlet automatisés
Longueur (métrique) 200 mm
Température max. (impériale) 248°F
Température max. (métrique) 120°C
Type de produit Dé à coudre