Learn More
Cytiva Cartouches d’extraction Soxhlet en microfibres de verre de haute pureté Whatman™
Code produit 11390714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
19 mm
30 mm
43 mm
Longueur (métrique):
90 mm
100 mm
123 mm
Conditionnement:
25 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur Longueur (métrique) Conditionnement
11390714 19 mm 90 mm 25 pièces
11370384 30 mm 100 mm 25 pièces
11300724 43 mm 123 mm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11390714 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 2814199
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.00€
    295.00€ / 25 pièces
    Économisez 21.00€
    6% de réduction
En stock
Conçues pour s’adapter à la plupart des unités d’extraction Soxhlet. Les cartouches d’extraction Soxhlet en microfibre de verre haute pureté Whatman™ sont fabriquées avec 100 % de microfibre de verre borosilicaté. Elles conviennent bien au contrôle de la pollution lorsqu’une analyse de gaz chauds et acides est nécessaire.
Conçues pour s’adapter à la plupart des unités d’extraction Soxhlet. Les cartouches d’extraction Soxhlet en microfibre de verre haute pureté Whatman™ sont fabriquées avec 100 % de microfibre de verre borosilicaté. Elles conviennent bien au contrôle de la pollution lorsqu’une analyse de gaz chauds et acides est nécessaire.
  • Résistance thermique pouvant atteindre 500°C
  • Sans liant, sans additifs chimiques
  • Conçues pour s’adapter à la plupart des extracteurs Soxhlet disponibles dans le commerce.
  • Efficace lorsqu’utilisé avec des solvants incompatibles avec les matériaux cellulosiques
  • Applications : analyse des gaz chauds et acides lors du contrôle des émissions et de la surveillance des gaz de cheminée, analyse des résidus de pesticides par extraction Soxhlet, détermination de la teneur en huile/graisse des aliments, analyse des huiles et graisses dans les déchets solides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Les cartouches d’extraction 100 % en microfibres de verre borosilicaté (HP-GF) Whatman de GE sont conçues pour s’adapter à la plupart des unités d’extraction Soxhlet. Elles conviennent bien au contrôle de la pollution lorsqu’une analyse de gaz chauds et acides est nécessaire.
Diamètre (métrique) intérieur 19 mm
Matériau Fibres en verre borosilicaté
Épaisseur de paroi 1,7 mm
À utiliser avec (application) Surveillance des gaz de cheminée. Extraction Soxhlet. Analyse des résidus de pesticides. Détermination de la teneur en huile / graisse des aliments. Analyse des huiles et graisses dans les déchets solides.
Qualité HP-GF
À utiliser avec (équipement) Unités d’extraction Soxhlet
Longueur (métrique) 90 mm
Température max. (impériale) 932deg;F
Température max. (métrique) 500deg;C
Type de produit Cartouche d’extractio