Learn More
Cytiva Cartouches d’extraction en verre haute pureté Whatman™
Code produit 11380384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
135 mm
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11380384 135 mm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11380384 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 2814533
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    630.00€
    576.00€ / 25 pièces
    Économisez 54.00€
    8% de réduction
Expédition estimée: 02-04-2027
À utiliser pour le contrôle de la pollution lorsqu’une analyse des gaz chauds et acides est nécessaire. Les cartouches d’extraction haute pureté Whatman™ sont conçues pour s’adapter à la plupart des unités d’extraction Soxhlet et peuvent être utilis
Caractéristiques 
  • Exempt de liants et d’additifs
  • Conique
  • Dimensions : 25 × 90 mm
  • Indice de rétention nominale des particules : 0,8 μm 
 Verre haute pureté
  • 100 % microfibre de verre borosilicaté (HP-GF)
  • Résistance thermique pouvant atteindre 500°C
 Applications
  • Analyse des gaz chauds et acides lors du contrôle des émissions et de la surveillance des gaz de cheminée
  • Analyse des résidus de pesticides par extraction Soxhlet
  • Détermination de la teneur en huile / graisse des aliments
  • Analyse des huiles et des graisses dans les déchets solides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Les cartouches d’extraction 100 % en microfibres de verre borosilicaté (HP-GF) Whatman de GE sont conçues pour s’adapter à la plupart des unités d’extraction Soxhlet. Elles conviennent bien au contrôle de la pollution lorsqu’une analyse de gaz chauds et acides est nécessaire.
Diamètre (impériale) intérieur 1,3 in
Diamètre (métrique) intérieur 53 mm
Matériau Fibres en verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Surveillance des gaz de cheminée. Extraction Soxhlet. Analyse des résidus de pesticides. Détermination de la teneur en huile / graisse des aliments. Analyse des huiles et graisses dans les déchets solides.
Qualité HP-GF
Longueur (impériale) 5,31 in
Longueur (métrique) 135 mm
Type de produit Cartouche d’extractio