Learn More
Cytiva Cartouches d’extraction en verre haute pureté Whatman™
Code produit 11390384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
90 mm
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11390384 90 mm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11390384 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 2814259
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.00€
    205.00€ / 25 pièces
    Économisez 15.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-04-2027
Utilisé pour la surveillance de la pollution lorsque l’analyse des gaz chauds et acides est nécessaire. Les cartouches d’extraction haute pureté Whatman™ sont conçues pour s’adapter à la plupart des unités d’extraction Soxhlet et peuvent être utilis
Caractéristiques 
  • Exempt de liants et d’additifs
  • Conique
  • Dimensions : 25 × 90 mm
  • Indice de rétention nominale des particules : 0,8 μm 
 Verre haute pureté
  • 100 % microfibre de verre borosilicaté (HP-GF)
  • Résistance thermique pouvant atteindre 500°C
 Applications
  • Analyse des gaz chauds et acides lors du contrôle des émissions et de la surveillance des gaz de cheminée
  • Analyse des résidus de pesticides par extraction Soxhlet
  • Détermination de la teneur en huile / graisse des aliments
  • Analyse des huiles et des graisses dans les déchets solides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Les cartouches d’extraction 100 % en microfibres de verre borosilicaté (HP-GF) Whatman de GE sont conçues pour s’adapter à la plupart des unités d’extraction Soxhlet. Elles conviennent bien au contrôle de la pollution lorsqu’une analyse de gaz chauds et acides est nécessaire.
Diamètre (impériale) intérieur 0,98 in
Diamètre (métrique) intérieur 25 mm
Diamètre (métrique) externe 25 mm
Matériau Fibres en verre borosilicaté
Épaisseur de paroi 1,7 mm
À utiliser avec (application) Surveillance des gaz de cheminée. Extraction Soxhlet. Analyse des résidus de pesticides. Détermination de la teneur en huile / graisse des aliments. Analyse des huiles et graisses dans les déchets solides.
Qualité HP-GF
À utiliser avec (équipement) Pour l’extracteur Soxhlet
Longueur (impériale) 3,54 in
Longueur (métrique) 90 mm
Température max. (métrique) 500 °C
Type de produit Cartouche d’extractio
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • FILTER GLASS CIRCLE
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 100% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 100% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.