Learn More
Cytiva™ Tissu de nettoyage pour objectif Whatman™
Code produit 10149470
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
150 x 100 mm
300 x 200 mm
570 x 460 mm
Quantité:
100 feuilles
25 pochettes de 25 feuilles
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
625 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité Conditionnement
10149470 300 x 200 mm 100 feuilles 100 pièces
11360654 150 x 100 mm 25 pochettes de 25 feuilles 625 pièces
11380654 570 x 460 mm 100 feuilles 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10149470 Fournisseur Cytiva™ Code fournisseur 2105862
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00€
    88.49€ / 100 pièces
    Économisez 91.51€
    50% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre une solution de nettoyage anti-rayures. La lingette de nettoyage pour verres Whatman™ élimine l’humidité et les matières grasses en toute sécurité.
Tissu résistant à texture souple ne laissant pas de fibres. Protège les objectifs et autres surfaces optiques en verre, quartz ou plastique des rayures.
  • Chimiquement pur, exempt de silicone et d’autres additifs
  • Une absorption élevée entraîne une sécurité accrue lors de l’élimination de l’humidité de surface et de la graisse
  • Épaisseur de 0,035 à 0,040 mm
  • Feuilles de grade 105
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingette pour lentille
Description N’endommage pas les verres ou les surfaces optiques, ne laisse aucune fibre
Dimensions (L x l) 300 x 200 mm
À utiliser avec (application) Élimination de l’humidité et des matières grasses en toute sécurité.
Quantité 100 feuilles