Learn More
Cytiva Whatman™ MicroPlus Membranes
Code produit 11909217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
47 mm
50 mm
Couleur:
Noir
Vert
blanc
Couleur de la grille:
Blanc
Noir
Code de filtre:
MicroPlus-21ST
Microplus-21 STL
Microplus-31STL
Microplus-41STL
Conditionnement:
100 pièces
400 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Couleur Couleur de la grille Code de filtre Conditionnement
11909217 47 mm blanc Noir MicroPlus-21ST 100 pièces
11919217 50 mm blanc Noir MicroPlus-21ST 100 pièces
10597631 47 mm blanc Noir Microplus-21 STL 400 pièces
10131241 50 mm blanc Noir Microplus-21 STL 400 pièces
10059710 47 mm Noir Blanc Microplus-31STL 400 pièces
11979207 50 mm Noir Blanc Microplus-31STL 400 pièces
11989207 47 mm Vert Noir Microplus-41STL 400 pièces
11999207 50 mm Vert Noir Microplus-41STL 400 pièces
11929217 50 mm Noir Blanc MicroPlus-21ST 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11909217 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10407713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00€
    184.00€ / 100 pièces
    Économisez 16.00€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Dotées d’une distribution de la taille des pores très étroite, de faibles niveaux de matières extractibles et d’une stabilité accrue de la température. Les membranes Whatman™ Microplus conviennent à la préparation des échantillons, aux études microb
La méthode de filtration sur membrane (MF) est excellente pour la détermination et le dénombrement des contaminants microbiens.
  • Filtres à membrane spéciale en nitrate de cellulose développés pour le contrôle de la qualité microbiologique
  • Haute résistance mécanique
  • Débit élevé
  • Stériles, emballages individuels
  • Tous les filtres à membrane sont dotés d’une grille à fort contraste (3,1 mm)
  • Type STL dans les boîtes distributrices pour faciliter l’élimination et la manipulation sécurisée grâce au distributeur de membranes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur blanc
Matériau (membrane) Nitrate de cellulose
Porosité 0,45 μm
Stérilité Stérile
Code de filtre MicroPlus-21ST
À utiliser avec (application) Contrôle de la qualité microbiologique
Couleur de la grille Noir
Taille (métrique) de la grille 31 mm
Type de surface Grille
Diamètre (métrique) 47 mm