Learn More
Cytiva Cercle d’ester de cellulose mixte Whatman™ (ME28)
Code produit 11939217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
1,2 μm
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
11939217 1,2 μm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11939217 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10408472
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.00€
    260.00€ / 100 pièces
    Économisez 9.00€
    3% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-10-2026
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Vert / noir
Matériau Ester de cellulose mixte
Matériau (membrane) ME 28
Porosité 1,2 μm
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Pour évaluation quantitative du comptage de micro-organismes
Hydrophobicité Hydrophile
Comprend Papier entrelacé
Capacité de liaison protéique Moyenne
Taille (métrique) de la grille 0,31cm
Type de surface Grille
Température (impériale) en fonctionnement 266°F
Température (métrique) en fonctionnement 130°C
Type Filtre à membrane
Vitesse de l’écoulement d’eau 1,2 sec./100 ml/12,5 cm2
Diamètre (impériale) 1,96 in
Diamètre (métrique) 5 cm
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • ME28/41 ST, 1.2µm 50mm
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose