Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™
Code produit 11375284
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
37 mm
47 mm
50 mm
Porosité:
0,6 μm
0,8 μm
3 μm
Matériau (membrane):
MCE
Vitesse de l’écoulement d’eau:
1,2 s/100 ml/12,5 cmsup2/sup
2,8 sec./100 ml/12,5 cmsup2/sup
4,8 sec./100 ml/12,5 cmsup2/sup
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Porosité Matériau (membrane) Vitesse de l’écoulement d’eau Conditionnement
11375284 47 mm 0,8 μm MCE 2,8 sec./100 ml/12,5 cmsup2/sup 100 pièces
11315024 37 mm 0,8 μm MCE 2,8 sec./100 ml/12,5 cmsup2/sup 100 pièces
11939207 50 mm 3 μm MCE 1,2 s/100 ml/12,5 cmsup2/sup -
11335014 47 mm 0,6 μm MCE 4,8 sec./100 ml/12,5 cmsup2/sup 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11375284 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10400912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    160.00€ / 100 pièces
    Économisez 4.00€
    2% de réduction
 Article restreint
En stock
Facilite la détection des particules et minimise la fatigue oculaire grâce aux marques de surface et au contraste des couleurs. Les membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™ sont disponibles en version unie ou quadrillée pour des procédures de c
Offrent un haut degré de zone de surface interne pour une plus grande adsorption du produit.
  • Excellent contraste pour faciliter la détection des particules.
  • Les grilles ne sont pas toxiques et n’inhibent pas la croissance bactérienne, garantissant l’intégrité des échantillons.
  • Les membranes noires unies et noires quadrillées présentent un mélange de nitrate de cellulose et d’acétate de cellulose.
  • Capacité de charge des saletés plus importante.
  • Biologiquement inerte avec une stabilité thermique satisfaisante.
  • Aucun surfactant risquant de contaminer les échantillons.
  • La structure microporeuse uniforme de la membrane permet des débits élevés.
  • L’encre spéciale non toxique utilisée est entièrement exempte d’inhibiteurs de croissance bactérienne
  • Fabriqués dans des conditions en salle blanche strictement contrôlées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau (membrane) MCE
Porosité 0,8 μm
Stérilité Non stérile
Couleur de la grille unie
Comprend Papier entrelacé
Capacité de liaison protéique Moyenne
Quantité 100/paquet
Taille (métrique) de la grille 3,1mm
Température (impériale) en fonctionnement 266°F
Température (métrique) en fonctionnement 130°C
Épaisseur (métrique) 135 μm
Type Membrane
Vitesse de l’écoulement d’eau 2,8 sec./100 ml/12,5 cmsup2/sup
Diamètre (impériale) 1,85 in
Diamètre (métrique) 47 mm
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • ME27, 0.8 µm 47 mm, 100 pack
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cellulose nitrate
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 90% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.