Learn More
Cytiva™ Membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™
Description
Offrent un haut degré de zone de surface interne pour une plus grande adsorption du produit.
- Excellent contraste pour faciliter la détection des particules.
- Les grilles ne sont pas toxiques et n’inhibent pas la croissance bactérienne, garantissant l’intégrité des échantillons.
- Les membranes noires unies et noires quadrillées présentent un mélange de nitrate de cellulose et d’acétate de cellulose.
- Capacité de charge des saletés plus importante.
- Biologiquement inerte avec une stabilité thermique satisfaisante.
- Aucun surfactant risquant de contaminer les échantillons.
- La structure microporeuse uniforme de la membrane permet des débits élevés.
- L’encre spéciale non toxique utilisée est entièrement exempte d’inhibiteurs de croissance bactérienne
- Fabriqués dans des conditions en salle blanche strictement contrôlées
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau (membrane) | MCE |
| Porosité | 3 μm |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur de la grille | Sans grille |
| Comprend | Papier entrelacé |
| Capacité de liaison protéique | Moyenne |
| Quantité | 100/paquet |
| Température (impériale) en fonctionnement | 266°F |
| Température (métrique) en fonctionnement | 130°C |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- ME29 ST, 3.0µm 50mm
- Attention
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- H228-Matière solide inflammable.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose