Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™ : ME24
Code produit 11315324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
4,7 cm
47 mm
5 cm
Type de surface:
Grille
unie
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Type de surface Conditionnement
11315324 47 mm unie 100 pièces
11355374 5 cm Grille 100 pièces
11345374 4,7 cm Grille 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11315324 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10401770
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    165.00€ / 100 pièces
    Économisez 6.00€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Recommandés pour la majorité des applications de routine
  • La surface quadrillée (intervalles de 3,1 mm) rend les filtres parfaits pour le comptage des colonies après incubation
  • L’encre spéciale non toxique utilisée est entièrement exempte d’inhibiteurs de croissance bactérienne
  • Fabriqués dans des conditions en salle blanche strictement contrôlées
  • Taille des pores : 0,2 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau (membrane) MCE
Porosité 0,2 μm
Stérilité Stérile
Qualité ME 24
Couleur de la grille unie
Capacité de liaison protéique Moyenne
Taille (métrique) de la grille S/O
Type de surface unie
Température (impériale) en fonctionnement 266°F
Température (métrique) en fonctionnement 130°C
Type Membrane
Vitesse de l’écoulement d’eau 20 s/100 ml/12,5 cmsup2/sup
Diamètre (impériale) 1,85 in
Diamètre (métrique) 47 mm
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • ME24 ST, 0.2µm 47mm
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose