Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™ : ME24
Code produit 11345374
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
4,7 cm
47 mm
5 cm
Type de surface:
Grille
unie
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Type de surface unitSize
11345374 4,7 cm Grille 100 pièces
11355374 5 cm Grille 100 pièces
11315324 47 mm unie 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11345374 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10406970
Recommandés pour la majorité des applications de routine
  • La surface quadrillée (intervalles de 3,1 mm) rend les filtres parfaits pour le comptage des colonies après incubation
  • L’encre spéciale non toxique utilisée est entièrement exempte d’inhibiteurs de croissance bactérienne
  • Fabriqués dans des conditions en salle blanche strictement contrôlées
  • Taille des pores : 0,2 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur blanc
Matériau (membrane) MCE
Porosité 0,2 μm
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Pour évaluation quantitative du comptage de micro-organismes
Qualité ME 24
Couleur de la grille Noir
Hydrophobicité Hydrophile
Comprend Papier entrelacé
Capacité de liaison protéique Moyenne
Taille (métrique) de la grille 0,31cm
Type de surface Grille
Température (impériale) en fonctionnement 266°F
Température (métrique) en fonctionnement 130°C
Type Membrane
Vitesse de l’écoulement d’eau 20 sec./100 ml/12,5 cmsup2/sup
Diamètre (impériale) 1,85 in
Diamètre (métrique) 4,7 cm
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose