Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™ - gamme WME, 0,2 μm
Product Code. 11344854
Change view
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
Unit Size:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Porosité Unit Size
11344854 0,2 μm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11344854 Supplier Cytiva Supplier No. 7187114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    120.34€ / 100 pièces
    Économisez 8.66€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Composé de membranes d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose. Membranes d'ester de cellulose mixte Whatman™ - La gamme WME est caractérisée par une surface plus lisse et plus uniforme que les filtres en nitrate de cellulose pure.
Membranes en acétate de cellulose et nitrate de cellulose.La gamme WME de membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™ se caractérise par une surface plus lisse et plus uniforme que celle des filtres en nitrocellulose pure.
  • La surface quadrillée (intervalles de 3,1 mm) rend les filtres parfaits pour le comptage des colonies après incubation
  • Le contraste des couleurs fourni par la surface du filtre facilite également la détection des particules et minimise la fatigue oculaire.
  • L’encre spéciale non toxique utilisée est entièrement exempte d’inhibiteurs de croissance bactérienne
  • Fabriqués dans des conditions en salle blanche strictement contrôlées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Couleur blanc
Matériau Ester de cellulose mixte
Matériau (membrane) WME
Porosité 0,2 μm
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Préparation des échantillons, études microbiologiques, filtration de solutions aqueuses
Couleur de la grille Noir
Comprend Patin
Capacité de liaison protéique Moyenne
Quantité 100/paquet
Taille (métrique) de la grille 3,1mm
Type de surface Grille
Température (impériale) en fonctionnement 266°F
Température (métrique) en fonctionnement 130°C
Type Quadrillage blanc/noir
Diamètre (impériale) 1,85 in
Diamètre (métrique) 47 mm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • mixed cellulose ester circle WME range, gridded, white/black grid 3.1mm, 0.2µm pore size, 47mm
Signalord
  • Dangers
Farekategori
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Faresætning
  • H228-Matière solide inflammable.
Sikkerhedssætning
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.