Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™ - gamme WME, 0,8 μm
Code produit 11334834
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,8 μm
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
11334834 0,8 μm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11334834 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 7148002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00€
    255.00€ / 100 pièces
    Économisez 18.00€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Composé de membranes d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose. Membranes d'ester de cellulose mixte Whatman™ - La gamme WME est caractérisée par une surface plus lisse et plus uniforme que les filtres en nitrate de cellulose pure.
Membranes en acétate de cellulose et nitrate de cellulose.La gamme WME de membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™ se caractérise par une surface plus lisse et plus uniforme que celle des filtres en nitrocellulose pure.
  • La surface quadrillée (intervalles de 3,1 mm) rend les filtres parfaits pour le comptage des colonies après incubation
  • Le contraste des couleurs fourni par la surface du filtre facilite également la détection des particules et minimise la fatigue oculaire.
  • L’encre spéciale non toxique utilisée est entièrement exempte d’inhibiteurs de croissance bactérienne
  • Fabriqués dans des conditions en salle blanche strictement contrôlées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur blanc
Matériau Ester de cellulose mixte
Matériau (membrane) WME
Porosité 0,8 μm
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Travail microbiologique, préparation des échantillons, études microbiologiques, filtration de solutions aqueuses
Couleur de la grille Noir
Comprend Patin
Capacité de liaison protéique Moyenne
Quantité 100/paquet
Taille (métrique) de la grille 3,1mm
Type de surface Grille
Température (impériale) en fonctionnement 266°F
Température (métrique) en fonctionnement 130°C
Type Quadrillage blanc/noir
Diamètre (impériale) 0,98 in
Diamètre (métrique) 25 mm
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • WME, white/black grid 3.1mm, 0.8µm, 25mm
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose