Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™ - Gamme WME, taille de pores de 0,45 μm
Code produit 10030461
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de surface:
Grille
unie
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Comprend:
Papier entrelacé
Patin
Tampon, papier intercalaire
Quantité:
100/paquet
1000/boîte
200 boîtes
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de surface Stérilité Comprend Quantité Conditionnement
10030461 Grille Stérile Tampon, papier intercalaire 100/paquet 100 pièces
11914544 Grille Stérile Papier entrelacé 1000/boîte 1000 pièces
10153971 Grille Non stérile Patin 100/paquet 100 pièces
11374824 unie Stérile Patin 100/paquet 100 pièces
11929207 Grille Stérile Papier entrelacé 200 boîtes -
10756262 Grille Stérile Papier entrelacé 100/paquet 100 pièces
11324834 Grille Non stérile Papier entrelacé 100/paquet -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10030461 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 7141104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    119.48€ / 100 pièces
    Économisez 10.52€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Composé de membranes d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose. Membranes d'ester de cellulose mixte Whatman™ - La gamme WME est caractérisée par une surface plus lisse et plus uniforme que les filtres en nitrate de cellulose pure.
Membranes en acétate de cellulose et nitrate de cellulose.La gamme WME de membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™ se caractérise par une surface plus lisse et plus uniforme que celle des filtres en nitrocellulose pure.
  • La surface quadrillée (intervalles de 3,1 mm) rend les filtres parfaits pour le comptage des colonies après incubation
  • Le contraste des couleurs fourni par la surface du filtre facilite également la détection des particules et minimise la fatigue oculaire.
  • L’encre spéciale non toxique utilisée est entièrement exempte d’inhibiteurs de croissance bactérienne
  • Fabriqués dans des conditions en salle blanche strictement contrôlées
Informations sur la commande
La boîte autoclavable comporte 10 pochettes de 10 filtres/tampons pour la stérilisation en laboratoire microbiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur blanc
Matériau (membrane) MCE
Porosité 0,45 μm
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Travail microbiologique, préparation des échantillons, études microbiologiques, filtration de solutions aqueuses
Couleur de la grille Noir
Comprend Tampon, papier intercalaire
Conditionnement Conditionnement individuel
Capacité de liaison protéique Moyenne
Quantité 100/paquet
Taille (métrique) de la grille 3,1mm
Type de surface Grille
Température (impériale) en fonctionnement 266°F
Température (métrique) en fonctionnement 130°C
Diamètre (impériale) 1,85 in
Diamètre (métrique) 47 mm
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • WME, white/black grid 3.1 mm, sterile, 0.45 µm, 47 mm, 100 pack
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.