Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™ - Gamme WME, taille de pores de 0,45 μm
Description
Membranes en acétate de cellulose et nitrate de cellulose.La gamme WME de membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™ se caractérise par une surface plus lisse et plus uniforme que celle des filtres en nitrocellulose pure.
- La surface quadrillée (intervalles de 3,1 mm) rend les filtres parfaits pour le comptage des colonies après incubation
- Le contraste des couleurs fourni par la surface du filtre facilite également la détection des particules et minimise la fatigue oculaire.
- L’encre spéciale non toxique utilisée est entièrement exempte d’inhibiteurs de croissance bactérienne
- Fabriqués dans des conditions en salle blanche strictement contrôlées
Informations sur la commande
La boîte autoclavable comporte 10 pochettes de 10 filtres/tampons pour la stérilisation en laboratoire microbiologique.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | blanc |
| Matériau (membrane) | MCE |
| Porosité | 0,45 μm |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Travail microbiologique, préparation des échantillons, études microbiologiques, filtration de solutions aqueuses |
| Couleur de la grille | Noir |
| Comprend | Papier entrelacé |
| Conditionnement | Conditionnement individuel |
| Capacité de liaison protéique | Moyenne |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- WME, white/black grid 3.1mm, sterile, 0.45µm, 47mm
- Dangers
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- H228-Matière solide inflammable.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose