Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte non stériles Whatman™ ME 25
Code produit 11365364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
47 mm
50 mm
Couleur de la grille:
Blanc
Noir
S/O
Vert / noir
Taille (métrique) de la grille:
3,1mm
5 mm
Conditionnement:
100 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Couleur de la grille Taille (métrique) de la grille Conditionnement
11365364 47 mm Noir 3,1mm 100 pièces
11325394 50 mm Blanc 3,1mm 100 pièces
11375364 50 mm Noir 3,1mm 100 pièces
10292131 47 mm S/O 3,1mm 100 pièces
11365384 47 mm Vert / noir 3,1mm 100 pièces
11325364 47 mm Noir 5 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11365364 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10406812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00€
    151.00€ / 100 pièces
    Économisez 4.00€
    2% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Offre une plus grande adsorption de produit avec un haut degré de zone de surface interne. Whatman™ Les membranes de cellulose mixte ME25 non stériles sont disponibles sans emballage pour les applications de comptage automatique de colonies.
Meilleure adsorption de produit grâce à une surface interne supérieure.Les membranes en cellulose mixte non stériles Whatman™ ME25 sont disponibles en version unie pour les applications automatiques de comptage de colonies, ainsi que pour les applications de comptage manuelles.
Composées d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose caractérisés par une surface lisse et uniforme. Le contraste des couleurs fourni par la surface du filtre facilite la détection des particules et minimise la fatigue oculaire.
  • La granulométrie de la surface (intervalles de 3,1 mm) rend les filtres idéaux pour le comptage des colonies après incubation.
  • L’encre spéciale non toxique utilisée est entièrement exempte d’inhibiteurs de croissance bactérienne
  • Fabriqués dans des conditions en salle blanche strictement contrôlées
  • Taille des pores : 0,45 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur blanc
Matériau (membrane) MCE
Porosité 0,45 μm
Stérilité Non stérile
Couleur de la grille Noir
Hydrophobicité Hydrophile
Comprend Papier entrelacé
Capacité de liaison protéique Moyenne
Taille (métrique) de la grille 3,1mm
Type de surface Grille
Température (impériale) en fonctionnement 266°F
Température (métrique) en fonctionnement 130°C
Épaisseur (métrique) 145 μm
Type Membrane
Vitesse de l’écoulement d’eau 12,5 sec./100 ml/12,5 cm2
Diamètre (impériale) 1,85 in
Diamètre (métrique) 47 mm
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • ME25/21, 0.45µm 47mm
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose