Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte non stériles Whatman™ ME 25
Beskrivning
Meilleure adsorption de produit grâce à une surface interne supérieure.Les membranes en cellulose mixte non stériles Whatman™ ME25 sont disponibles en version unie pour les applications automatiques de comptage de colonies, ainsi que pour les applications de comptage manuelles.
Composées d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose caractérisés par une surface lisse et uniforme. Le contraste des couleurs fourni par la surface du filtre facilite la détection des particules et minimise la fatigue oculaire.
- La granulométrie de la surface (intervalles de 3,1 mm) rend les filtres idéaux pour le comptage des colonies après incubation.
- L’encre spéciale non toxique utilisée est entièrement exempte d’inhibiteurs de croissance bactérienne
- Fabriqués dans des conditions en salle blanche strictement contrôlées
- Taille des pores : 0,45 μm
Specifikationer
Specifikationer
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | blanc |
| Matériau (membrane) | MCE |
| Porosité | 0,45 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur de la grille | Noir |
| Capacité de liaison protéique | Moyenne |
| Quantité | 100/paquet |
| Taille (métrique) de la grille | 3,1mm |
| Type de surface | Grille |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- ME25/21, 0.45µm 50mm
- Attention
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- H228-Matière solide inflammable.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.