Learn More
Cytiva™ Membrane hydrophile Whatman™ Nuclepore
Description
- Matériau poreux offrant une porosité extrêmement précise et une forte densité de pores
- Traitement au PVP pour les rendre hydrophiles
- Faible taux de substances extractibles, qui réduit le risque de contamination de l’échantillon
- Grande résistance aux substances chimiques
- Bonne stabilité thermique
- Cendre faible, homogène
- Faibles tares
- Surface de la membrane lisse et plane pour une bonne visibilité des particules
Applications :
- Dosages biologiques
- Biologie cellulaire
- Analyses environnementales
- Microscopie
- Cytologie
- Parasitologie
- Certaines analyses de l’air et de l’océanographie
Spécification
Spécification
| Matériau | Polycarbonate |
| Porosité | 3 μm |
| À utiliser avec (application) | Dosages biologiques, biologie cellulaire, analyse environnementale, microscopie, cytologie, parasitologie, certaines analyses de l’air et de l’océanographie |
| Quantité | 100/paquet |
| Type | Membrane hydrophile Nuclepore |
| Diamètre (métrique) | 47 mm |