Learn More
Cytiva Membrane hydrophile Whatman™ Nuclepore
Code produit 16675675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
1 μm
2 μm
3 μm
8 μm
10 μm
12 μm
Diamètre (métrique):
13 mm
19 mm
25 mm
47 mm
90 mm
293 mm
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Diamètre (métrique) unitSize
16675675 1 μm 13 mm 100 pièces
16685675 1 μm 19 mm 100 pièces
16605685 1 μm 47 mm 100 pièces
16311426 8 μm 25 mm 100 pièces
16321426 8 μm 47 mm 100 pièces
16675665 10 μm 13 mm 100 pièces
16685665 10 μm 25 mm 100 pièces
16695665 10 μm 47 mm 100 pièces
16615675 12 μm 13 mm 100 pièces
16625675 12 μm 25 mm 100 pièces
16635675 12 μm 47 mm 100 pièces
16615685 1 μm 90 mm 25 pièces
16635685 1 μm 293 mm 25 pièces
16645665 3 μm 13 mm 100 pièces
16645685 2 μm 25 mm 100 pièces
16655685 2 μm 47 mm 100 pièces
16655665 3 μm 25 mm 100 pièces
16665665 3 μm 47 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 16675675 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10418701
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Membranes hydrophiles en polycarbonate poreux Nuclepore avec tailles de pores extrêmement précises définies dans la gamme de sous-micron
  • Matériau poreux offrant une porosité extrêmement précise et une forte densité de pores
  • Traitement au PVP pour les rendre hydrophiles
  • Faible taux de substances extractibles, qui réduit le risque de contamination de l’échantillon
  • Grande résistance aux substances chimiques
  • Bonne stabilité thermique
  • Cendre faible, homogène
  • Faibles tares
  • Surface de la membrane lisse et plane pour une bonne visibilité des particules
Applications :
  • Dosages biologiques
  • Biologie cellulaire
  • Analyses environnementales
  • Microscopie
  • Cytologie
  • Parasitologie
  • Certaines analyses de l’air et de l’océanographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polycarbonate
Porosité 1 μm
À utiliser avec (application) Dosages biologiques, biologie cellulaire, analyse environnementale, microscopie, cytologie, parasitologie, certaines analyses de l’air et de l’océanographie
Quantité 100/paquet
Type Membrane hydrophile Nuclepore
Diamètre (métrique) 13 mm