Learn More
Cytiva Membrane en nylon Whatman™
Code produit 11365084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
47 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique)
11365084 47 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11365084 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 7410004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00€
    188.00€ / 100 pièces
    Économisez 15.00€
    7% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour la filtration de solutions aqueuses et la plupart des solvants organiques
  • Hydrophile
  • Flexibles, durables et résistants aux déchirures
  • Autoclavables à 135 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Disque
Matériau Nylon
Porosité 1 μm
Diamètre (impériale) 1,8 in
Diamètre (métrique) 47 mm