Learn More
Cytiva™ Membranes en nylon Whatman™
Code produit 11334874
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
0,5 μm
0,8 μm
Diamètre (métrique):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Diamètre (métrique) Conditionnement
11334874 0,8 μm 47 mm 100 pièces
11384864 0,2 μm 90 mm 50 pièces
10012161 0,2 μm 47 mm 100 pièces
11394864 0,5 μm 13 mm 100 pièces
11314874 0,45 μm 47 mm 100 pièces
11345084 0,2 μm 13 mm 100 pièces
11304874 0,45 μm 25 mm 100 pièces
11324874 0,45 μm 90 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11334874 Fournisseur Cytiva™ Code fournisseur 7408004
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Flexibles et durables pour faciliter la manipulation. Les membranes en nylon Cytiva sont naturellement hydrophiles, rendant inutiles le prémouillage et l’utilisation d’agents mouillants lors de la filtration de solutions aqueuses.
  • Membranes en nylon pur
  • Résistants aux déchirures
  • Filtrent de nombreux solvants organiques
  • Autoclavable jusqu’à 135°C
  • Les applications biotechnologiques comprennent la filtration des milieux de culture tissulaire, des milieux microbiologiques, des tampons et des solutions
  • Utilisés en chromatographie pour filtrer les échantillons, les phases mobiles aqueuses et organiques, le dégazage sous vide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type de filtre Filtre à membrane
Matériau Nylon
Porosité 0,8 μm
Hydrophobicité Hydrophile
Quantité 100 / boîte
Type Disque à membrane de filtration
Diamètre (métrique) 47 mm