Learn More
Cytiva Membranes en nylon Whatman™
Product Code. 11384864
Change view
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
0,5 μm
0,8 μm
Diamètre (métrique):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
Unit Size:
100 pièces
50 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Porosité Diamètre (métrique) unitSize
11384864 0,2 μm 90 mm 50 pièces
10012161 0,2 μm 47 mm 100 pièces
11334874 0,8 μm 47 mm 100 pièces
11394864 0,5 μm 13 mm 100 pièces
11314874 0,45 μm 47 mm 100 pièces
11345084 0,2 μm 13 mm 100 pièces
11304874 0,45 μm 25 mm 100 pièces
11324874 0,45 μm 90 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11384864 Supplier Cytiva Supplier No. 7402009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.00€
    243.00€ / 50 pièces
    Économisez 32.00€
    11% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Flexibles et durables pour faciliter la manipulation. Les membranes en nylon Cytiva sont naturellement hydrophiles, rendant inutiles le prémouillage et l’utilisation d’agents mouillants lors de la filtration de solutions aqueuses.
  • Membranes en nylon pur
  • Résistants aux déchirures
  • Filtrent de nombreux solvants organiques
  • Autoclavable jusqu’à 135°C
  • Les applications biotechnologiques comprennent la filtration des milieux de culture tissulaire, des milieux microbiologiques, des tampons et des solutions
  • Utilisés en chromatographie pour filtrer les échantillons, les phases mobiles aqueuses et organiques, le dégazage sous vide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Matériau Nylon
Porosité 0,2 μm
À utiliser avec (application) Pour la filtration de solutions aqueuses et la plupart des solvants organiques
Hydrophobicité Hydrophile
Quantité 50 / boîte
Diamètre (métrique) 90 mm