Learn More
Cytiva Membranes en nylon Whatman™ Nytran™
Code produit 10003401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
20 cm
30 cm
Largeur (métrique):
3 m
Format:
Rouleau
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Format Porosité Conditionnement
10003401 30 cm 3 m Rouleau 0,45 μm 1 pièce
11919287 20 cm 3 m Rouleau 0,2 μm -
11929287 30 cm 3 m Rouleau 0,2 μm -
11939287 20 cm 3 m Rouleau 0,45 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10003401 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10416196
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.00€
    673.00€ / 1 pièces
    Économisez 137.00€
    16% de réduction
En stock
Moulées de façon uniforme sur les deux côtés d’une matrice de support, offrant ainsi une excellente symétrie et permettant aux membranes de reposer à plat sans ondulation
  • Moyennement chargées—idéales pour les applications qui nécessitent une charge plus faible, y compris les transferts Southern et Northern, élévateurs de plaque et colonie, ainsi que des transferts dot et slot
  • Permettent d’obtenir un excellent rapport signal-bruit
  • Capacité de liaison : >400 μg/cm2
  • Compatible avec la détection isotopique et non isotopique
  • Disponibles avec une porosité de 0,2 μm et 0,45 μm pour une rétention optimale des oligos et de fragments d’ADN plus larges
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 30 cm
Largeur (métrique) 3 m
À utiliser avec (application) Conviennent à la détection isotopique et non isotopique
Capacité de liaison >400 μg/cm2
Format Rouleau
Matériau Nylon
Porosité 0,45 μm
Dimensions (LxW) 30 cm x 3 m