Learn More
Cytiva Papiers indicateurs de pH Whatman™, bandelettes de test CF
Code produit 10377481
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
0 à 14
4,5 à 10
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
10377481 0 à 14 100 pièces
11390684 4,5 à 10 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10377481 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 2613991
Soutenez vos travaux de recherche en sciences de la santé
Utilisez le code promo 28030
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fournissent une valeur visuelle de pH extrêmement claire et précise à l’aide de quatre segments différents de papiers indicateurs imprégnés de colorants. Les papiers indicateurs de pH Whatman™, les bandelettes CF utilisent des colorants qui sont chimiquement liés au papier et ne peuvent pas être lixiviés dans la solution.
Fournit une valeur visuelle du pH extrêmement claire et précise à l’aide de quatre segments de papiers indicateurs imprégnés de colorants. Les papiers indicateurs de pH, bandelettes de test CF Whatman™ utilisent des colorants chimiquement liés au papier qui ne peuvent pas fuir dans la solution.
  • Supports en plastique qui conservent leur rigidité dans les liquides
  • Les segments de papier sur chaque bandelette possèdent des colorants chimiquement liés ; ils ne peuvent donc pas se lixivier dans la solution
  • Les tableaux d’indicateurs complémentaires permettent une comparaison claire
  • Bandelettes de gamme complète (0 à 14) graduées en unités de 1 pH ; bandelettes de gamme large (pH de 4,5 à 10) en unités de 0,5 pH
  • Boîtes de 100 ; chaque bandelette mesure environ 0,25 × 3 po (6 × 80 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de pH 0 à 14
Format Bande
Graduations 1 pH1
Comprend Supports en plastique, segments en papier sur chaque bandelette, chartes indicatrices supplémentaires
Quantité 100/paquet
Type Bandelette de test pH, avec liaison couleur
Dimensions (L x l) 80 x 6 mm
Longueur (métrique) 80 mm
Largeur (métrique) 6 mm