Learn More
Cytiva Indicateurs de pH Whatman™
Code produit 11354974
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
0 à 14
1 à 11
2 à 9
Quantité:
1 rouleau
100/paquet
Lot de 200
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
200 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Quantité unitSize
11354974 0 à 14 100/paquet 100 pièces
11364974 2 à 9 100/paquet 100 pièces
11919347 1 à 11 1 rouleau 1 pièce
11375254 0 à 14 Lot de 200 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 11354974 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10362000
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Permet de déterminer rapidement les valeurs de pH. Les indicateurs de pH Whatman™ sont imprégnés d’un mélange de plusieurs indicateurs dont la couleur change lorsqu’ils entrent en contact avec la solution d’un échantillon en particulier.
Permet de déterminer rapidement les valeurs de pH.Les indicateurs de pH Whatman™ sont imprégnés d’un mélange de plusieurs indicateurs dont la couleur change lorsqu’ils entrent en contact avec la solution d’un échantillon en particulier.
Déterminer le pH en utilisant le tableau de comparaison des couleurs fourni. Les bandelettes de test affichent une couleur spécifique au contact de la solution d’échantillon.
  • Relevés de pH instantanés
  • Précis pour une grande variété de tests de pH de routine
  • Économique
  • Pratique et portatif pour une utilisation sur le terrain. Ce papier indicateur de pH a été imprégné d’un mélange de plusieurs indicateurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de pH 0 à 14
Format Bande
Comprend Charte de comparaison des couleurs
Quantité 100/paquet
Type Papier indicateur