Learn More
Cytiva Bandelettes de comparaison intégrales indicatrices de pH Whatman™
Code produit 11914556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
1 à 12
1.8 à 3.8
3,8 à 5,5
5,2 à 6,8
6 à 8,1
8 à 9.7
9,5 à 12
Conditionnement:
200 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
11914556 9,5 à 12 200 pièces
10451602 3,8 à 5,5 200 pièces
11370684 1 à 12 200 pièces
10114071 1.8 à 3.8 200 pièces
10614282 5,2 à 6,8 200 pièces
11330694 6 à 8,1 -
11340694 8 à 9.7 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11914556 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 2631990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.80€
    39.87€ / 200 pièces
    Économisez 8.93€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Utilisés pour déterminer rapidement les valeurs de pH
Utilisé pour déterminer rapidement les valeurs de pH
  • Relevés de pH instantanés
  • Précis pour une grande variété de tests de pH de routine
  • Pratique et portatif pour une utilisation sur le terrain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de pH 9,5 à 12
Format Bande
À utiliser avec (application) Tests de pH courants
Comprend Charte de couleurs
Type Bandelette de test indicateur de pH, comparaison intégrale
Dimensions (L x l) 100 x 11 mm