Learn More
Cytiva Distributeurs de bobines pour indicateurs de pH Whatman™
Code produit 10052251
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
0,5 à 5,5
1 à 11
1 à 14
4 à 7
6,4 à 8
8 à 10
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH unitSize
10052251 1 à 11 1 pièce
11340674 0,5 à 5,5 1 pièce
11360674 6,4 à 8 1 pièce
11330674 1 à 14 1 pièce
11350674 4 à 7 1 pièce
11370674 8 à 10 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10052251 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 2611628
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisés pour déterminer rapidement les valeurs de pH
Utilisé pour déterminer rapidement les valeurs de pH
  • Relevés de pH instantanés
  • Précis pour une grande variété de tests de pH de routine
  • Pratique et portatif pour une utilisation sur le terrain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de pH 1 à 11
Format Bobine
À utiliser avec (application) Tests de pH courants
Type Distributeur indicateur de pH