Learn More
Cytiva Distributeurs de bobines pour indicateurs de pH Whatman™
Code produit 11330674
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
0,5 à 5,5
1 à 11
1 à 14
4 à 7
6,4 à 8
8 à 10
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
11330674 1 à 14 1 pièce
11340674 0,5 à 5,5 1 pièce
11360674 6,4 à 8 1 pièce
10052251 1 à 11 1 pièce
11350674 4 à 7 1 pièce
11370674 8 à 10 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11330674 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 2600100A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.10€
    21.50€ / 1 pièces
    Économisez 1.60€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Utilisés pour déterminer rapidement les valeurs de pH
Utilisé pour déterminer rapidement les valeurs de pH
  • Relevés de pH instantanés
  • Précis pour une grande variété de tests de pH de routine
  • Pratique et portatif pour une utilisation sur le terrain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de pH 1 à 14
Format Bobine
À utiliser avec (application) Tests de pH courants
Type Distributeur indicateur de pH