Learn More
Cytiva Papier test de la phénolphtaléine sur bobine Whatman™
Description
Associe facilité d’utilisation avec précision et constance pour la détermination du point de neutralisation dans les réactions d’acide faible/alcali fort.
La praticité d’utiliser des papiers indicateurs pour la détermination rapide des valeurs de pH a entraîné de nombreuses applications de laboratoire et d’industrie
- Relevés de pH instantanés
- Précis pour une grande variété de tests de pH de routine
- Pratique et portatif pour une utilisation sur le terrain
- Économiques
Spécification
Spécification
| Indicateur coloré | Phénolphtaléine |
| Plage de pH | 8,3 à 10 |
| À utiliser avec (application) | Pour la détermination du point de neutralisation dans des réactions acides faibles / alcalines fortes |
| Quantité | À l’unité |
| Type | Papier de test de la phénolphtaléine |