Learn More
Cytiva Membranes en PA Whatman™
Description
- Mécaniquement solides
- Excellente résistance à l’humidité / sécheresse
- Hydrophiles pour solutions aqueuses et organiques
- Jusqu’à 135°C
Spécification
Spécification
| Matériau | Polyamide |
| Porosité | 0,2 μm |
| Hydrophobicité | Hydrophile |
| Épaisseur (métrique) | 110 μm |
| Diamètre (métrique) | 25 mm |