Learn More
Cytiva Capsules jetables Whatman™ Polycap : 150TC
Description
Filtres Polycap TC pour la filtration stérile de solutions aqueuses biologiques et de culture tissulaire
- Filtre double épaisseur pour une longue durée de vie et une grande efficacité
- Stériles, apyrogènes
- Capsules de filtration de qualité stérile
- Les capsules de 0,2 μm sont conformes à la norme ASTM F838-83 en matière de rétention bactérienne
- Membrane à faible capacité de liaison protéique
- Hydrophiles ; Faible taux de substances extractibles
- Avec évent d’entrée
- Milieux filtrants : polyéthersulfone (PES) double couche
Applications :
Filtration stérile de solutions biologiques et de culture tissulaire. Principalement pour les solutions aqueuses
Spécification
Spécification
| Description | Filtre à capsule Polycap TC 150, 0,2/0,2 mu;m, stérile, avec entrée et sortie SB 1/2 po plus cloche de remplissage (1 pièce plus; FB) |
| Matériau (membrane) | PES |
| Porosité | 0,2/0,2 μm |
| Stérilité | Stérile |
| Zone de filtration | 1900 cm2 |
| À utiliser avec (application) | Filtration stérile de solutions biologiques et de culture tissulaire. Principalement pour les solutions aqueuses |
| Matériau de boîtiers | Polypropylène |
| Pression max. | 4,1 bar (60 psi) |
| Type de sortie | Raccord cannelé d’entrée et de sortie SB 1/2 de 1/4-3/8 po |