Learn More
Cytiva™ Capsules à usage unique en PC Whatman™, 36 AS
Code produit 10527111
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
Type d’entrée:
Entrée MNPT
Entrée SB
Entrée SB 1/2
FNPT
Type de sortie:
FNPT
Sortie SB
Sortie SB 1 / 2
Sortie SB plus cloche de remplissage
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Type d’entrée Type de sortie Stérilité Conditionnement
10527111 0,2 μm Entrée SB Sortie SB Stérile 1 pièce
11369084 0,2 μm Entrée SB 1/2 Sortie SB 1 / 2 Stérile 1 pièce
11379084 0,2 μm Entrée MNPT Sortie SB Stérile 1 pièce
11399084 0,45 μm Entrée SB Sortie SB Stérile 1 pièce
11329094 0,2 μm Entrée SB Sortie SB plus cloche de remplissage Stérile 1 pièce
11339094 0,2 μm FNPT FNPT Non stérile 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10527111 Fournisseur Cytiva™ Code fournisseur 67053602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.30€
    67.73€ / 1 pièces
    Économisez 4.57€
    6% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Offrent une surface de filtration très efficace dans un petit format. Les capsules à usage unique Whatman™ Polycap AS, AS 36 filtrent facilement les gros volumes et les échantillons difficiles.
Recommandées pour la filtration de solutions aqueuses. Associent un préfiltre en microfibre de verre (GMF) et une membrane en nylon, prolongeant la durée de vie du filtre et permettant de filtrer facilement de plus grands volumes et des échantillons difficiles.
  • La première couche (GMF) sert de préfiltre pour assurer une durée de vie plus longue de la membrane (0,2, 0,45 et 1,0 µm) et une efficacité de filtration plus élevée.
  • La couche de membrane en nylon est intrinsèquement hydrophile, présente de faibles niveaux de substances extractibles, répond aux normes de biosécurité et présente d’excellents débits.
  • Boîtier thermiquement fusionné (sans colles, adhésifs ou matériaux étrangers).
  • Intégrité testable par les méthodes de point de bulle, de chute de pression ou de flux vers l’avant.
  • Offrent une surface de filtration très efficace dans un petit format.
  • Autoclavables ; certains préstérilisés par irradiation aux rayons gamma.
  • Fabriqués dans des locaux de sale blanche dans le cadre des systèmes de qualité ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Description Filtre à capsule Polycap AS 36, stérile, 0,2 μm, entrée et sortie SB (1 pièce)
Matériau (membrane) Nylon
Porosité 0,2 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 400 cm2
À utiliser avec (application) Filtration de solutions aqueuses (telles que les milieux de culture cellulaire, les enzymes sériques et l’eau) et élimination de bactéries et de débris.
Matériau de boîtiers Polypropylène
Type d’entrée Entrée SB
Pression max. 4,1 bar (60 psi)
Type de sortie Sortie SB