Learn More
Cytiva Capsules à usage unique Whatman™ Polycap™, 36 TF
Code produit 11330824
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
1 μm
Type d’entrée:
1-1/2 in Sanitaire
Filetage NTP femelle
Filetage NTP mâle
Raccord cannelé
Type de sortie:
1-1/2 in Sanitaire
Filetage NTP femelle
Raccord cannelé
Quantité:
1 de chaque
5 Paquets
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Type d’entrée Type de sortie Quantité Conditionnement
11330824 1 μm Raccord cannelé Raccord cannelé 1 de chaque 1 pièce
11349174 0,2 μm Filetage NTP mâle Raccord cannelé 1 de chaque 1 pièce
11319174 0,1 μm Filetage NTP mâle Raccord cannelé 1 de chaque 1 pièce
11389174 0,45 μm Filetage NTP mâle Raccord cannelé 1 de chaque 1 pièce
11320824 0,2 μm Raccord cannelé Raccord cannelé 1 de chaque 1 pièce
11399174 1 μm Filetage NTP femelle Filetage NTP femelle 5 Paquets -
11369174 0,45 μm 1-1/2 in Sanitaire 1-1/2 in Sanitaire 5 Paquets 5 pièces
11329174 0,2 μm Filetage NTP femelle Filetage NTP femelle 5 Paquets 5 pièces
11359174 0,2 μm Raccord cannelé Raccord cannelé 5 Paquets 5 pièces
11309184 1 μm Raccord cannelé Raccord cannelé 5 Paquets 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11330824 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 67003610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    104.28€ / 1 pièces
    Économisez 4.72€
    4% de réduction
En stock
Fabriquées avec une membrane en PTFE robuste et un boîtier en polypropylène. Capsules à usage unique Whatman™ Polycap™, 36 TF filtre les solutions organiques et agressives, l'air et le gaz.
  • Intégrité testable
  • Flux bidirectionnel : certaines applications peuvent nécessiter une orientation
  • Milieux filtrants : Membrane en PTFE hydrophobe
Applications :
Filtration de solutions organiques, de solutions agressives, de l’air et de gaz ; peuvent également être utilisées comme évent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Description Polycap TF 36, 1,0 mu;m, avec entrée et sortie SB 3/8 po (1 pièce)
Matériau (membrane) PTFE
Porosité 1 μm
Zone de filtration 500 cm2
À utiliser avec (application) Filtration de solutions organiques, de solutions agressives, de l’air et de gaz ; peuvent également être utilisées comme évent.
Matériau de boîtiers Polypropylène
Raccord d’entrée (impériale) 1/4 à 3/8 in
Raccord d’entrée (métrique) 6 à 9,5 mm
Type d’entrée Raccord cannelé
Pression max. 4,1 bar (60 psi)
Raccord de sortie 6 à 10 mm (1/4 à 3/8 in)
Type de sortie Raccord cannelé
Quantité 1 de chaque