Learn More
Cytiva Capsules à usage unique en PC Whatman™, 75 TF
Code produit 11379184
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
1 μm
Type d’entrée:
Filetage NTP femelle (FNPT)
Filetage NTP mâle (MNPT)
Raccord cannelé pour tubulure 10 à 12 mm (3/8 à 1/2°po)
Raccord cannelé pour tubulure 6 à 10 mm (1/4 à 3/8°po)
Raccord cannelé pour tubulure 6 à 1 mm (1/4 à 3/8°po)
Type de sortie:
Filetage NTP femelle (FNPT)
Filetage NTP mâle (MNPT)
Raccord cannelé pour tubulure 10 à 12 mm (3/8 à 1/2°po)
Raccord cannelé pour tubulure 6 à 10 mm (1/4 à 3/8°po)
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Type d’entrée Type de sortie unitSize
11379184 0,2 μm Raccord cannelé pour tubulure 10 à 12 mm (3/8 à 1/2°po) Raccord cannelé pour tubulure 10 à 12 mm (3/8 à 1/2°po) 1 pièce
11389184 0,2 μm Filetage NTP mâle (MNPT) Raccord cannelé pour tubulure 6 à 10 mm (1/4 à 3/8°po) 1 pièce
11374594 1 μm Raccord cannelé pour tubulure 10 à 12 mm (3/8 à 1/2°po) Raccord cannelé pour tubulure 10 à 12 mm (3/8 à 1/2°po) 1 pièce
11340824 0,1 μm Raccord cannelé pour tubulure 6 à 1 mm (1/4 à 3/8°po) Raccord cannelé pour tubulure 6 à 10 mm (1/4 à 3/8°po) 1 pièce
11354594 0,2 μm Raccord cannelé pour tubulure 6 à 10 mm (1/4 à 3/8°po) Raccord cannelé pour tubulure 6 à 10 mm (1/4 à 3/8°po) -
10082071 0,45 μm Raccord cannelé pour tubulure 6 à 10 mm (1/4 à 3/8°po) Raccord cannelé pour tubulure 6 à 10 mm (1/4 à 3/8°po) 1 pièce
11369184 0,2 μm Filetage NTP mâle (MNPT) Filetage NTP mâle (MNPT) 5 pièces
11329184 0,1 μm Filetage NTP femelle (FNPT) Filetage NTP femelle (FNPT) 5 pièces
11359184 0,2 μm Filetage NTP femelle (FNPT) Filetage NTP femelle (FNPT) 5 pièces
11399184 0,45 μm Filetage NTP femelle (FNPT) Filetage NTP femelle (FNPT) 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11379184 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 67107502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    145.44€ / 1 pièces
    Économisez 12.56€
    7% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stérilisent et éliminent les particules des flux d'air, de gaz et de liquide. Les capsules à usage unique Whatman™ Polycap, 75 TF assurent le nettoyage des gaz inertes dans les lignes de remplissage des flacons et l'isolement des gaz d'échappement d
Stérilisent et éliminent les particules des flux d'air, de gaz et de liquide. Les capsules à usage unique Whatman™ Polycap, 75 TF assurent le nettoyage des gaz inertes dans les lignes de remplissage des flacons et l’isolement des gaz d’échappement d
Filtration de solutions organiques, de solutions agressives, de l’air et de gaz ; peuvent également être utilisées comme évent.
  • Intégrité testable
  • Flux bidirectionnel : certaines applications peuvent nécessiter une orientation
  • Milieux filtrants : Membrane en PTFE hydrophobe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Description Polycap TF 75, 0,2 mu;m, avec entrée et sortie SB 1/2 po (1 pièce)
Matériau (membrane) PTFE
Porosité 0,2 μm
Zone de filtration 1000 cm2
Matériau de boîtiers Polypropylène
Type d’entrée Raccord cannelé pour tubulure 10 à 12 mm (3/8 à 1/2°po)
Pression max. 4,1 bar (60 psi)
Type de sortie Raccord cannelé pour tubulure 10 à 12 mm (3/8 à 1/2°po)
Quantité 1 de chaque
Diamètre (métrique) du disque 75 mm