Learn More
Cytiva Capsules à usage unique en PC Whatman™ : TC 75
Code produit 11349154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,2/0,1 μm
0,2/0,2 μm
0,6/0,45 μm
1,0/1,0 μm
Type d’entrée:
1/4-3/8 po avec raccord cannelé d’entrée et de sortie SB
3/8, 1/2 in Raccords d’entrée et de sortie SB (1 pièce) de 1/2 in
3/8-1/2 po avec raccord cannelé d’entrée SB 1/2
Raccord cannelé d’entrée SB de 1/4-3/8 po
Type de sortie:
1/4-3/8 po avec raccord cannelé d’entrée et de sortie SB
3/8-1/2 po avec raccord cannelé d’entrée et de sortie SB 1/2
Raccord cannelé de sortie plus cloche de remplissage 1/4-3/8 po
Raccord cannelé d’entrée et de sortie SB 1/2 de 3/8-1/2 po
Raccord de sortie SB 1/4-3/8 po
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Type d’entrée Type de sortie unitSize
11349154 0,2/0,2 μm 1/4-3/8 po avec raccord cannelé d’entrée et de sortie SB 1/4-3/8 po avec raccord cannelé d’entrée et de sortie SB 1 pièce
11359154 0,2/0,2 μm Raccord cannelé d’entrée SB de 1/4-3/8 po Raccord cannelé de sortie plus cloche de remplissage 1/4-3/8 po 1 pièce
11319154 0,2/0,1 μm Raccord cannelé d’entrée SB de 1/4-3/8 po Raccord de sortie SB 1/4-3/8 po 1 pièce
11389154 0,6/0,45 μm 3/8-1/2 po avec raccord cannelé d’entrée SB 1/2 3/8-1/2 po avec raccord cannelé d’entrée et de sortie SB 1/2 1 pièce
11309164 1,0/1,0 μm 3/8, 1/2 in Raccords d’entrée et de sortie SB (1 pièce) de 1/2 in Raccord cannelé d’entrée et de sortie SB 1/2 de 3/8-1/2 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11349154 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 67147502
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Filtres Polycap TC pour la filtration stérile de solutions aqueuses biologiques et de culture tissulaire
  • Filtre double épaisseur pour une longue durée de vie et une grande efficacité
  • Stériles, apyrogènes
  • Capsules de filtration de qualité stérile
  • Les capsules de 0,2 μm sont conformes à la norme ASTM F838-83 en matière de rétention bactérienne
  • Membrane à faible capacité de liaison protéique
  • Hydrophiles ; Faible taux de substances extractibles
  • Avec évent d’entrée
  • Milieux filtrants : polyéthersulfone (PES) double couche
Filtration stérile de solutions biologiques et de culture tissulaire. Principalement pour les solutions aqueuses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Filtre à capsule Polycap TC75, 0,2/0,2 mu;m, stérile, avec entrée et sortie SB (1 pièce)
Matériau (membrane) PES
Porosité 0,2/0,2 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 930 cm2
À utiliser avec (application) Filtration stérile de solutions biologiques et de culture tissulaire. Principalement pour les solutions aqueuses
Matériau de boîtiers Polypropylène
Type d’entrée 1/4-3/8 po avec raccord cannelé d’entrée et de sortie SB
Pression max. 4,1 bar (60 psi)
Type de sortie 1/4-3/8 po avec raccord cannelé d’entrée et de sortie SB