Learn More
Cytiva Capsules à usage unique en PC Whatman™ : TC 75
Code produit 11389154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,2/0,1 μm
0,2/0,2 μm
0,6/0,45 μm
1,0/1,0 μm
Type d’entrée:
1/4-3/8 po avec raccord cannelé d’entrée et de sortie SB
3/8, 1/2 in Raccords d’entrée et de sortie SB (1 pièce) de 1/2 in
3/8-1/2 po avec raccord cannelé d’entrée SB 1/2
Raccord cannelé d’entrée SB de 1/4-3/8 po
Type de sortie:
1/4-3/8 po avec raccord cannelé d’entrée et de sortie SB
3/8-1/2 po avec raccord cannelé d’entrée et de sortie SB 1/2
Raccord cannelé de sortie plus cloche de remplissage 1/4-3/8 po
Raccord cannelé d’entrée et de sortie SB 1/2 de 3/8-1/2 po
Raccord de sortie SB 1/4-3/8 po
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Type d’entrée Type de sortie unitSize
11389154 0,6/0,45 μm 3/8-1/2 po avec raccord cannelé d’entrée SB 1/2 3/8-1/2 po avec raccord cannelé d’entrée et de sortie SB 1/2 1 pièce
11359154 0,2/0,2 μm Raccord cannelé d’entrée SB de 1/4-3/8 po Raccord cannelé de sortie plus cloche de remplissage 1/4-3/8 po 1 pièce
11319154 0,2/0,1 μm Raccord cannelé d’entrée SB de 1/4-3/8 po Raccord de sortie SB 1/4-3/8 po 1 pièce
11349154 0,2/0,2 μm 1/4-3/8 po avec raccord cannelé d’entrée et de sortie SB 1/4-3/8 po avec raccord cannelé d’entrée et de sortie SB 1 pièce
11309164 1,0/1,0 μm 3/8, 1/2 in Raccords d’entrée et de sortie SB (1 pièce) de 1/2 in Raccord cannelé d’entrée et de sortie SB 1/2 de 3/8-1/2 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11389154 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 67177504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    148.48€ / 1 pièces
    Économisez 5.52€
    3% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Filtres Polycap TC pour la filtration stérile de solutions aqueuses biologiques et de culture tissulaire
  • Filtre double épaisseur pour une longue durée de vie et une grande efficacité
  • Stériles, apyrogènes
  • Capsules de filtration de qualité stérile
  • Les capsules de 0,2 μm sont conformes à la norme ASTM F838-83 en matière de rétention bactérienne
  • Membrane à faible capacité de liaison protéique
  • Hydrophiles ; Faible taux de substances extractibles
  • Avec évent d’entrée
  • Milieux filtrants : polyéthersulfone (PES) double couche
Filtration stérile de solutions biologiques et de culture tissulaire. Principalement pour les solutions aqueuses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Filtre à capsule Polycap TC 75, 0,6/0,45 mu;m, stérile, avec entrée et sortie SB 1/2 po (1 pièce)
Matériau (membrane) PES
Porosité 0,6/0,45 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 930 cm2
À utiliser avec (application) Filtration stérile de solutions biologiques et de culture tissulaire. Principalement pour les solutions aqueuses
Matériau de boîtiers Polypropylène
Type d’entrée 3/8-1/2 po avec raccord cannelé d’entrée SB 1/2
Pression max. 4,1 bar (60 psi)
Type de sortie 3/8-1/2 po avec raccord cannelé d’entrée et de sortie SB 1/2