Learn More
Cytiva Capsules à usage unique Whatman™ Polycap HD, 150 HD
Description
- Permettent une utilisation avec un vaste éventail de solutions, de pH et de températures
- Haut débit et capacité de rétention élevée
- Peuvent être stérilisées par autoclavage à la vapeur, à 121°C pendant 20 minutes
- Évent manuel avec Luer-Lock pour purger l’air en amont ou pour servir de port d’injection ou d’échantillonnage
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Description | Filtre à capsule Polycap HD 150, 5,0 mu;m, avec entrée et sortie FNPT (5 pièces) |
| Matériau (membrane) | Média en profondeur en polypropylène non tissé |
| Porosité | 5 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Zone de filtration | 1650 cm2 |
| À utiliser avec (application) | Polycap HD 150 |
| Matériau de boîtiers | Polypropylène |
| Type d’entrée | Avec entrée / sortie NPT femelle |
| Pression max. | 4,1 bar (60 psi) |
| Afficher plus |