Learn More
Cytiva Capsules à usage unique Whatman™ Polycap™, HD 75 HD
Code produit 11394604
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,45 μm
1 μm
5 μm
10 μm
20 μm
Type d’entrée:
Filetage NTP femelle (FNPT)
Filetage NTP mâle (MNPT)
Raccord cannelé
Tuyau cannelé
Type de sortie:
Filetage NTP femelle (FNPT)
Filetage NTP mâle (MNPT)
Raccord cannelé
Tuyau cannelé
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Type d’entrée Type de sortie unitSize
11394604 5 μm Raccord cannelé Raccord cannelé 1 pièce
11379124 5 μm Filetage NTP femelle (FNPT) Filetage NTP femelle (FNPT) 5 pièces
11319134 20 μm Raccord cannelé Raccord cannelé 5 pièces
11309134 20 μm Filetage NTP femelle (FNPT) Filetage NTP femelle (FNPT) 5 pièces
10654282 20 μm Raccord cannelé Raccord cannelé 1 pièce
11389124 5 μm Filetage NTP mâle (MNPT) Filetage NTP mâle (MNPT) 5 pièces
11339134 10 μm Filetage NTP femelle (FNPT) Filetage NTP femelle (FNPT) -
11359134 10 μm Tuyau cannelé Raccord cannelé 5 pièces
11374604 10 μm Raccord cannelé Raccord cannelé 1 pièce
11364604 1 μm Raccord cannelé Raccord cannelé -
11369124 1 μm Filetage NTP femelle (FNPT) Filetage NTP femelle (FNPT) 5 pièces
11359124 0,45 μm Tuyau cannelé Tuyau cannelé 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 11394604 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 67037550
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent une grande efficacité de filtration et une excellente pureté du filtrat grâce à ses matériaux et méthodes de fabrication. Les capsules à usage unique Whatman™ Polycap™ HD s'adaptent entre les filtres bruts et les filtres à membrane mic
  • Intégrité testable
  • Avec évent d’entrée
  • Milieux filtrants : filtre en polypropylène anisotropique monofilament (MAPP)
  • Peuvent être stérilisées par autoclavage à la vapeur ou par traitement à l’oxyde d’éthylène (EtO)
  • Rétention (avec purge d'air), < 2 mL
  • Pression max. : 4,1 bars (60 psi)
Filtration de solutions aqueuses, produits biologiques, encres et pigments, émulsions photographiques, aliments et boissons, solvants. Offre de vastes possibilités entre des papiers filtres grossiers et des membranes microporeuses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Description Filtre à capsule Polycap HD 75, 5,0 mu;m, avec entrée et sortie 1/2 SB (1 pièce)
Matériau (membrane) PP anisotropique monofilament
Porosité 5 μm
Zone de filtration 805 cm2
À utiliser avec (application) Filtration de solutions contenant de nombreux débris et préfiltration de solutions chimiques agressives. Offre de vastes possibilités entre des papiers filtres grossiers et des membranes microporeuses.
Matériau de boîtiers Polypropylène
Raccord d’entrée (impériale) 3/8 à 1/2 in
Raccord d’entrée (métrique) de 10 à 12 mm
Type d’entrée Raccord cannelé
Pression max. 4,1 bar (60 psi)
Raccord de sortie 10 à 12 mm (3/8 à 1/2 in)
Type de sortie Raccord cannelé