Learn More
Cytiva Whatman™ Capsules pour filtres à usage unique Polydisc
Description
- Pour échantillons aqueux et de solvant
- Compatibilité avec un grand nombre de solvants
- Adaptées au filtrage de volumes importants, jusqu’à 1 litre d’échantillons de solutions aqueuses et de solvants
† Le cône intérieur est compatible avec les raccords Luer mâle.
Spécification
Spécification
| Description | Filtre Polydisc HD, PP, 5,0 mu;m (10 pièces) |
| Matériau (membrane) | Polypropylène |
| Porosité | 5 μm |
| Zone de filtration | 20,4 cm2 |
| Matériau de boîtiers | Polypropylène |
| Type d’entrée | Raccord cannelé (1/4 à 3/8 po) |
| Nb par paquet | 10 pièces |
| Quantité | 10 |
| Volume (métrique) | Jusqu’à 1000 mL |
| Diamètre (métrique) | 50 mm |