Learn More
Cytiva™ Disques de vidange en polyester Whatman™
Code produit 11919327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10 mm
22 mm
37 mm
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11919327 22 mm 100 pièces
11909327 10 mm 100 pièces
11929327 37 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11919327 Fournisseur Cytiva™ Code fournisseur 230500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.20€
    73.92€ / 100 pièces
    Économisez 5.28€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fournissent une surface plane pour éliminer le déchirement ou la rupture du filtre. Les disques de vidange en polyester Whatman™ sont utilisés pour soutenir les filtres à membrane. Ils sont disponibles dans une variété de diamètres pour une utilisat
Fournissent une surface plane pour éliminer le déchirement ou la rupture du filtre.Les disques de vidange en polyester Whatman™ sont utilisés pour soutenir les filtres à membrane.Ils sont disponibles dans une variété de diamètres pour une utilisatio
À utiliser avec du matériel à membrane où un support supplémentaire est nécessaire pour améliorer le débit et le rendement. Peuvent être utilisés comme séparateurs entre les membranes dans les applications de filtration par pile en série.
  • Polyester chimiquement inerte
  • 100 μm d’épaisseur
  • Sans liant
  • Disponible dans plusieurs diamètres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polyester
À utiliser avec (application) Filtration sur membrane, filtration par empilement
Épaisseur (métrique) 100 μm
Diamètre (métrique) 22 mm