Learn More
Cytiva Filtres d’aération pour récipients Whatman™ PolyVENT™
Code produit 11344624
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
23 mm
46 mm
48 mm
96 mm
Zone de filtration:
1000 cm2
16 cm2
4 cm2
500 cm2
Nb par paquet:
1 pièce
10 pièces
100 pièces
50 pièces
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100 pièces
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Zone de filtration Nb par paquet unitSize
11344624 48 mm 500 cm2 1 pièce 1 pièce
11304624 46 mm 16 cm2 10 pièces 10 pièces
10100631 23 mm 4 cm2 50 pièces 50 pièces
11394614 96 mm 1000 cm2 1 pièce 1 pièce
11979197 46 mm 16 cm2 100 pièces 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11344624 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 67135036
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’écoule dans les deux sens avec une membrane en PTFE hydrophobe. Les filtres d’aération pour récipients Whatman™ PolyVENT™ sont des produits de filtration intégrés pour l’évacuation stérile des récipients et des réservoirs.
Écoulement dans les deux directions avec la membrane en PTFE hydrophobe.Les filtres d’aération pour récipients Whatman™ PolyVENT™ sont des filtres intégraux pour l’aération stérile des récipients et des cuves.
Construit à partir d’un ensemble unique et normalisé de matériaux.
  • Membrane en PTFE hydrophobe de 0,2 μm.
  • Validé pour 50 cycles d’autoclave à vapeur ; compatible avec EtO.
  • Peut être testé au moyen d’un test de rupture d’eau (WBT) ou un test de point de bulle.
  • Conforme à la norme USP Classe VI relative aux tests biologiques pour les plastiques.
  • Fabriqué en salle blanche.
  • Bidirectionnel et autoclavable.
Compliance
  • Répond aux normes de biosécurité—Tous les matériaux répondent aux normes de biosécurité conformes aux exigences de la norme USP classe VI
  • Fabriqué en salle blanche contrôlée par les BPF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Répondent aux normes de biosécurité ; tous les matériaux sont conformes aux exigences USP classe VI ; fabriqués en salle blanche répondant aux BPF
Description PolyVENT 500, 0,2 mu;m, raccord cannelé cranté 1/4 à 3/8 po en entrée, raccord cannelé cranté 1/4 à 3/8 en sortie (1 pièce)
Matériau (membrane) PTFE
Porosité 0,2 μm
Zone de filtration 500 cm2
À utiliser avec (application) Aération stérile des récipients de remplissage, de mélange, de maintien, d’autoclavage, de fermentation, d’expédition et de distribution ; pour l’isolement d’incubateurs, d’autoclaves, de lyophiliseurs, de stérilisateurs EtO et de fermenteurs ; pour la biotechnologie, les produits pharmaceutiques et les diagnostics ainsi que les denrées alimentaires et les boissons
Matériau de boîtiers Polypropylène
Raccord d’entrée (métrique) 1/4 à 3/8 dans SB
Type d’entrée Raccord cannelé de 6 à 9 mm (frac14; à frac38;°po)
Pression max. 2 bar - marche avant (29 psi - marche avant)
Nb par paquet 1 pièce
Type de sortie Raccord cannelé de 6 à 9 mm (frac14; à frac38;°po)
Quantité 1 de chaque
Longueur (métrique) 48 mm
Diamètre (métrique) 66 mm