Learn More
Cytiva™ Membranes de transfert en nitrate de cellulose Whatman™ Protran™ : 0,2 μm BA83 Protran
Code produit 15530093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
10/paquet
5/paquet
50/boîte
Format:
Disque
Feuille
Rouleau
Dimensions (métrique):
140 x 140 mm
15 cm x 3 m
15 x 20 cm
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
30 cm x 3 m
82 mm de dia.
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
50 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Format Dimensions (métrique) Unit Size
15530093 50/boîte Feuille 140 x 140 mm 50 pièces
11305304 50/boîte Disque 82 mm de dia. 50 pièces
11938915 1 de chaque Rouleau 30 cm x 3 m 1 pièce
11345304 10/paquet Feuille 15 x 20 cm 10 pièces
11395324 5/paquet Feuille 20 x 20 cm 5 pièces
11905104 1 de chaque Rouleau 15 cm x 3 m -
11915104 1 de chaque Rouleau 20 cm x 3 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15530093 Supplier Cytiva™ Supplier No. 10401403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00€
    563.79€ / 50 pièces
    Économisez 56.21€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Nitrate de cellulose pure à 100 % afin de garantir la plus grande capacité de liaison possible
  • Membrane universelle convenant aux transferts Western, Southern et Northern
  • Hydrophiles, aucun prémouillage avec du méthanol nécessaire
  • Haute capacité de liaison et très faible bruit de fond pour un excellent rapport signal-bruit sans conditions de lavage strictes
  • Compatibles avec toutes les méthodes de détection habituelles, y compris radioactive, colorimétrique, fluorescente et chimiluminescente
  • Offrent une excellente durée de conservation des protéines—les protéines maintiennent leur activité de reconnaissance moléculaire jusqu’à cinq ans sur les membranes Protran
  • Trois porosités disponiblesla taille — 0,45μm est idéale pour les échantillons d’un poids moléculaire plus important, 0,2 μm garantit la liaison des échantillons inférieurs à 20 kDa et 0,1 μm est utilisée pour les molécules inférieurs à 7 kDa
  • Se présentent également sous forme circulaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Longueur (métrique) 140 mm
Largeur (métrique) 140 mm
À utiliser avec (application) Conviennent à la détection radioactive, colorimétrique, par fluorescence et par chimiluminescence
Capacité de liaison Haut
Quantité 50/boîte
Format Feuille
Matériau Nitrocellulose
Porosité 0,2 μm
Dimensions (métrique) 140 x 140 mm
compliance-icons
Product Identifier
  • protran BA 83, 140mm x 140mm
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
  • H228-Matière solide inflammable.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose