Learn More
Cytiva™ Membranes de transfert en nitrate de cellulose Whatman™ Protran™ : Cercles de 0,45 μm BA85 Protran
Code produit 11305294
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100/boîte
1000/boîte
25/boîte
50/boîte
50/paquet
Diamètre (métrique):
25 mm
82 mm
82,5 mm
132 mm
137 mm
82 cm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
25 pièces
50 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Diamètre (métrique) Conditionnement
11305294 50/boîte 82 mm 50 pièces
11315294 25/boîte 132 mm 25 pièces
11365334 100/boîte 25 mm 100 pièces
11385334 50/paquet 137 mm 50 pièces
11375334 50/boîte 132 mm 50 pièces
11395334 1000/boîte 25 mm 1000 pièces
11305344 50/boîte 82,5 mm 50 pièces
10087930 50/paquet 82 cm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11305294 Fournisseur Cytiva™ Code fournisseur 10401116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00€
    306.00€ / 50 pièces
    Économisez 18.00€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Nitrate de cellulose pure à 100 % afin de garantir la plus grande capacité de liaison possible
  • Membrane universelle convenant aux transferts Western, Southern et Northern
  • Hydrophiles, aucun prémouillage avec du méthanol nécessaire
  • Haute capacité de liaison et très faible bruit de fond pour un excellent rapport signal-bruit sans conditions de lavage strictes
  • Compatibles avec toutes les méthodes de détection habituelles, y compris radioactive, colorimétrique, fluorescente et chimiluminescente
  • Offrent une excellente durée de conservation des protéines—les protéines maintiennent leur activité de reconnaissance moléculaire jusqu’à cinq ans sur les membranes Protran
  • Trois porosités disponiblesla taille — 0,45μm est idéale pour les échantillons d’un poids moléculaire plus important, 0,2 μm garantit la liaison des échantillons inférieurs à 20 kDa et 0,1 μm est utilisée pour les molécules inférieurs à 7 kDa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Conviennent à la détection radioactive, colorimétrique, par fluorescence et par chimiluminescence
Capacité de liaison Haut
Diamètre (métrique) 82 mm
Quantité 50/boîte
Format Disque
Matériau Nitrocellulose
Porosité 0,45 μm
compliance-icons
Identifiant produit
  • protran BA 85, 82mm
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose