Learn More
Cytiva Cercles à membrane en PTFE Whatman™
Descrizione
Permettent la clarification des produits corrosifs, des solvants et des liquides agressifs.Les membranes circulaires en PTFE Whatman™ s’avèrent particulièrement utiles en analyse HPLC lorsque les particules solides risquent d’endommager définitiveme
- Hydrophobe
- Formulation chimiquement stable et inerte
- Peuvent être utilisés jusqu’à 120°C
- Laminés sur du matériel de support en polypropylène arrangé de façon aléatoire
- Pour la filtration avec des solutions ou des gaz organiques et chimiquement agressifs
- Particulièrement adaptés à l'analyse HPLC
Specifica
Specifica
| Matériau | PTFE |
| Porosité | 5 μm |
| Hydrophobicité | Hydrophobe |
| Type de membrane | TE 38 |
| Nb par paquet | 25Pack |
| Diamètre (métrique) | 150 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?