Learn More
Cytiva™ Cercles à membrane en PTFE Whatman™
Code produit 11383435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
1,0 μm
5 μm
Diamètre (métrique):
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
90 mm
150 mm
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Diamètre (métrique) Conditionnement
11383435 0,45 μm 47 mm 50 pièces
11363445 5 μm 50 mm 50 pièces
11353445 5 μm 47 mm 50 pièces
11373445 5 μm 90 mm 25 pièces
11343445 5 μm 37 mm -
11333445 5 μm 150 mm 25 pièces
11313445 1,0 μm 47 mm 50 pièces
11303445 1,0 μm 25 mm 50 pièces
11393435 0,45 μm 50 mm 50 pièces
11345404 0,2 μm 50 mm 50 pièces
11335404 0,2 μm 47 mm 50 pièces
11323445 1,0 μm 50 mm 50 pièces
11325404 0,2 μm 25 mm 50 pièces
11373435 0,45 μm 25 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 11383435 Fournisseur Cytiva™ Code fournisseur 10411311
Expédition estimée: 14-12-2026
Permettent la clarification des produits corrosifs, des solvants et des liquides agressifs. Les cercles de membrane en PTFE Whatman™ sont particulièrement utiles pour l'analyse HPLC lorsque les particules solides peuvent endommager de façon permanen
Permettent la clarification des produits corrosifs, des solvants et des liquides agressifs.Les membranes circulaires en PTFE Whatman™ s’avèrent particulièrement utiles en analyse HPLC lorsque les particules solides risquent d’endommager définitiveme
  • Hydrophobe
  • Formulation chimiquement stable et inerte
  • Peuvent être utilisés jusqu’à 120°C
  • Laminés sur du matériel de support en polypropylène arrangé de façon aléatoire
  • Pour la filtration avec des solutions ou des gaz organiques et chimiquement agressifs
  • Particulièrement adaptés à l'analyse HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PTFE
Porosité 0,45 μm
Hydrophobicité Hydrophobe
Type de membrane TE 36
Nb par paquet 50Pack
Diamètre (métrique) 47 mm